Få mere at vide
3-(Methylamino)propanoic acid hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylamino)propanoic acid hydrochloride |
| CAS | 65845-56-9 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O2 . H Cl |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-Methyl-β-alanine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5-3-2-4(6)7;/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7);1H |
| SMIL | Cl.CNCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(methylamino)propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.581 |
| Formel vægt | 139.04 |