Få mere at vide
3-(Methylamino)propanenitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30051362
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051362 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051362 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1326.100100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Methylamino)propanenitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylamino)-propanenitrile
CAS 693-05-0
Analyt- eller komponentnavne 3-(Methylamino)-propanenitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H8 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(Methylamino)propanenitrile, Propionitrile, 3-(methylamino)- (6CI,7CI,8CI), 3-(Methylamino)propanenitrile, (2-Cyanoethyl)methylamine, 3-(Methylamino)propionitrile, 3-(N-Methylamino)propionitrile, 3-Methylaminopropiononitrile, Methyl(2-cyanoethyl)amine, N-(2-Cyanoethyl)-N-methylamine, N-(2-Cyanoethyl)methylamine, N-(β-Cyanoethyl)methylamine, N-Methyl-2-cyanoethylamine, N-Methyl-N-(2-cyanoethyl)amine, N-Methyl-β-alaninenitrile, N-Methyl-β-aminopropionitrile, NSC 8399, β-(Methylamino)propionitrile
InChI formel InChI=1S/C4H8N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2,4H2,1H3
SMIL CNCCC#N
IUPAC navn 3-(methylamino)propanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 84.0687 g/mol