Få mere at vide
3-(methylamino)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(methylamino)phenol |
| CAS | 14703-69-6 |
| Molekylær formel | C7H9NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Neostigmine Impurity 20 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,8-9H,1H3 |
| SMIL | CNc1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 3-(methylamino)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.15 |
| Formel vægt | 123.0684 |