Få mere at vide
3-(Methylamino)oxetan, 95%
Artikelnummer. 15443898
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443898 500 mg 500mg
15433898 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57425.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 952182-03-5 | C4H9NO | 87,122 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Meget opløselig (307 g/L) (25 °C)
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 952182-03-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.122
MDL nummer MFCD08544349
InChI nøgle JUIXJPRSYHSLHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-oxetanamine, 1-methyl-3-oxetanamine, 3-methylamino oxetane, n-methyl-3-oxetaneamine, 3-methylaminooxetane, n-methyloxetane-3-amine, 3-oxetanamine,n-methyl, n-methyl-3-aminooxetane, 3-oxetanamine, n-methyl
PubChem CID 46839993
IUPAC navn N-methyloxetan-3-amin
SMIL CNC1COC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylamino)oxetane
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Mængde 500 mg
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Meget opløselig (307g/L) (25 °C)
Formel vægt 87.12
Procent renhed 95%