missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Methylamino)butan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylamino)butan-1-ol |
| CAS | 2704-55-4 |
| Molekylær formel | C5 H13 N O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-(Methylamino)-1-butanol, γ-(Methylamino)butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(6-2)3-4-7/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CNC(C)CCO |
| IUPAC navn | 3-(methylamino)butan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.163 |
| Formel vægt | 103.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?