Få mere at vide
3-(methylamino)-3-oxopropanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(methylamino)-3-oxopropanoic acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO3/c1-5-3(6)2-4(7)8/h2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8) |
| Formel vægt | 117.0426 |