Få mere at vide
3-(Methylamino)-1-(thiophen-3-yl)propane-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylamino)-1-(thiophen-3-yl)propane-1-ol |
| CAS | 2230525-40-1 |
| Molekylær formel | C8 H13 N O S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Duloxetine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-4-2-8(10)7-3-5-11-6-7/h3,5-6,8-10H,2,4H2,1H3 |
| SMIL | CNCCC(O)c1ccsc1 |
| IUPAC navn | 3-(methylamino)-1-thiophen-3-ylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.26 |
| Formel vægt | 171.072 |