Få mere at vide
3-Methylamino-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30473570
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30473570 5 g
1 options
Artikelnummer. 30473570 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2870205G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylamino-1-propanol
CAS 42055-15-2
Molekylær formel C4H11NO
Mængde 5 g
Synonym (3-Hydroxypropyl)methylamine, 3-(Methylamino)propanol, 3-(N-Methylamino)-1-propanol, 3-(N-Methylamino)propanol, AMP-P 5, N-(3-Hydroxypropyl)-N-methylamine, N-(3-Hydroxypropyl)methylamine, N-Methyl-3-aminopropanol, N-Methylpropanolamine, gamma-(Methylamino)propanol
InChI formel InChI=1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
SMIL CNCCCO
IUPAC navn 3-(methylamino)propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 89.14
Formel vægt 89.0841