Få mere at vide
3-Methylamino-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30471915
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30471915 25 g
1 options
Artikelnummer. 30471915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28702025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylamino-1-propanol
CAS 42055-15-2
Molekylær formel C4H11NO
Mængde 25 g
Synonym (3-Hydroxypropyl)methylamine, 3-(Methylamino)propanol, 3-(N-Methylamino)-1-propanol, 3-(N-Methylamino)propanol, AMP-P 5, N-(3-Hydroxypropyl)-N-methylamine, N-(3-Hydroxypropyl)methylamine, N-Methyl-3-aminopropanol, N-Methylpropanolamine, gamma-(Methylamino)propanol
InChI formel InChI=1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
SMIL CNCCCO
IUPAC navn 3-(methylamino)propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 89.14
Formel vægt 89.0841