Få mere at vide
3-methylamino-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445018
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445018 1 g 1g
15455018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58818.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 42055-15-2 | C4H11NO | 89.138 g/mol
3-Methylamino-1-propanol er en alkanolamin, der bruges til at redispergere sammenpressede faste stoffer (såsom antiperspirantmaterialer) for at analysere dets komponenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Methylamino-1-propanol er en alkanolamin, der
bruges til at redispergere sammenpressede faste stoffer (såsom antiperspirantmaterialer) for at analysere dets komponenter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42055-15-2
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.138
MDL nummer MFCD06797456
InChI nøgle KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylamino propan-1-ol, 3-methylamino-1-propanol, 3-methylaminopropanol, 3-methylamino-propanol, 3-methylamino propanol, acmc-1argo, 3-methylamino-propan-1-ol, 3-hydroxypropyl methylamine, n-methyl-3-hydroxypropylamine
PubChem CID 10148986
IUPAC navn 3-(methylamino)propan-1-ol
SMIL CNCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylamino-1-propanol
Tæthed 0.98
Kogepunkt 169°C
Flammepunkt 82°C (180°F)
Lineær formel CH3NH(CH2)3OH
Brydningsindeks 1.44
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 89.14
Procent renhed 95%