Få mere at vide
3-Methylamino-1,2-propandiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylamino-1,2-propanediol |
| CAS | 40137-22-2 |
| Molekylær formel | C4 H12 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO2/c1-5-2-4(7)3-6/h4-7H,2-3H2,1H3/p+1/t4-/m0/s1 |
| SMIL | C[NH2+]C[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | [(2S)-2,3-dihydroxypropyl]-methylazanium |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.144 |
| Formel vægt | 106.086 |