Få mere at vide
3-Methylamino-1,2-propandiol, 99%
Artikelnummer. 11333296
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333296 100 g 100g
11323296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12653.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 40137-22-2 | C4H11NO2 | 105,137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40137-22-2
Molekylær formel C4H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 105.137
MDL nummer MFCD00082732
InChI nøgle WOMTYMDHLQTCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylamino-1,2-propanediol, 3-methylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-methylamino, acmc-209jb1, ksc495i3p, 3-methylamino-1,2-propandiol, n-methylamino-2,3-propanediol, 3-methylamino-propan-1,2-diol, 3-methylamino-propane-1,2-diol
PubChem CID 2734122
IUPAC navn 3-(methylamino)propan-1,2-diol
SMIL CNCC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylamino-1,2-propanediol
Tæthed 1.093
Kogepunkt 239 °C til 241 °C
Flammepunkt 152 °C (305 °F)
Brydningsindeks 1.4745
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1733341
Formel vægt 105.14
Procent renhed 99%