Få mere at vide
3-Methyladipic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431199
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16431199 1 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16431199 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HY113277
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
MedChemExpress 3-Methyladipic acid is the final metabolite in the ω-oxidation pathway.
3-Methyladipic acid is the final metabolite in the ω-oxidation pathway.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyladipic acid
Fysisk form Solid
CAS 3058-01-3
Farve White to Off-White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H12O4
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (624.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC(C)CCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Formel vægt 160.17
Procent renhed 97.0%