Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 3-Methyladenine
Artikelnummer. 18094562
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18094562 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18094562 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3977/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1247.40 DKK / 50mg
    Spare 72.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Class III PI 3-kinase inhibitor; also inhibits autophagy
Inhibitor of class III phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase); also inhibits the autophagic sequestration of cell proteins in rat hepatocytes. Blocks apoptosis in cerebellar granule cells (CGCs) following serum and potassium deprivation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyladenine
CAS 5142-23-4
Mængde 50 mg
Molekylær formel C6H7N5
Formel vægt 149.15
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 149.16