Få mere at vide
3-Methyladenine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491896
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16491896 500 mg -
16461286 200 mg 200mg
16427586 100 mg -
16403697 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491896 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19312
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
MedChemExpress 3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyladenine
Fysisk form Solid
CAS 5142-23-4
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H7N5
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym 3-MA
Opløselighedsinformation H2O : 5 mg/mL (33.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C2N=CN=C2N(C)C=N1
Molekylvægt (g/mol) 149.15
Formel vægt 149.15
Procent renhed 98.0%