Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3-methylladenin, 90+%
Artikelnummer. 10128802 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10128802 500 mg Glasflaske 500mg
10096372 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10128802 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 379795000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5 | 149,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5142-23-4
Molekylær formel C6H7N5
Molekylvægt (g/mol) 149.16
MDL nummer MFCD00010531
InChI nøgle FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyladenine, 3-methyl-3h-purin-6-amine, 6-amino-3-methylpurine, 3-ma, 3h-purin-6-amine, 3-methyl, 3-methyl-3h-adenine, n3-methyladenine, adenine, 3-methyl, 3-methyl-3h-purin-6-ylamine, 3-methyladenine 3-ma
PubChem CID 1673
ChEBI CHEBI:38635
SMIL CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyladenine
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 300 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Beilstein 26,V,17,151
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, dmso, kloroform
IUPAC navn 3-methylpurin-6-amin
Formel vægt 149.15
Procent renhed 90+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyladenine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.