Få mere at vide
STEMCELL Technologies 3-Methyladenine
Artikelnummer. 17100352
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17100352 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17100352 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 74222
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
PI3K/AKT pathway inhibitor
  • 3-Methyladenine has been reported to inhibit autophagy (Seglen & Gordon) by blocking autophagosome formation via the persistent inhibition of class I and transient inhibition of class III phosphoinositide 3-kinase (PI3K; Wu et al.) METABOLISM
  • Inhibits autophagy in isolated rat hepatocytes (Wu et al.)
Tekniske data
CAS 5142-23-4
Synonym 3-MA; NSC 66389
Mængde 50 mg
Molekylær formel C6H7N5
Renhed ≥95%