Få mere at vide
3-Methyl-thiopropanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methional |
| CAS | 3268-49-3 |
| Molekylær formel | C4 H8 O S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-(Methylthio)-propanal, 3-Methylsulfanylpropionaldehyde, 3-Methylthio-1-propanal, 3-(Methylthio)propionaldehyde, β-(Methylthio)propionic aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3 |
| SMIL | CSCCC=O |
| IUPAC navn | 3-methylsulfanylpropanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.17 |
| Formel vægt | 104.0296 |