Få mere at vide
3-(Methyl(pentyl)amino)propanoic acid hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methyl(pentyl)amino)propanoic acid hydrochloride |
| CAS | 625120-81-2 |
| Molekylær formel | C9H20ClNO2 |
| MDL nummer | MFCD08275216 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(O)CCN(C)CCCCC.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.71 |
| Procent renhed | 97% |