missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Mikromol™

Artikelnummer. 30050063
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050063 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050063 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0859.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
CAS 208401-20-1
Analyt- eller komponentnavne 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Imp. E (EP), Leflunomide Impurity E
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-19-17-7)11(18)16-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,16,18)
SMIL Cc1nocc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 270.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 270.0616 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.