Få mere at vide
3-Methyl-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15458537
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458537 5 g 5g
15468537 250 mg 250mg
15448537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52047.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114926-37-3 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Det finder sin anvendelse ved identifikation af N-acyl-4-(5-pyrimidin-2,4-dionyl)phenylalanin-derivater og deres oralt aktive prodrug-estere som dobbeltvirkende alfa4-beta1- og alpha4-beta7-receptorantagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse ved identifikation af N-acyl-4
-(5-pyrimidin-2,4-dionyl)phenylalanin-derivater og deres oralt aktive prodrug-estere som dobbeltvirkende alfa4-beta1- og alpha4-beta7-receptorantagonister.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114926-37-3
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.219
MDL nummer MFCD00044972
InChI nøgle JZRBSTONIYRNRI-VIFPVBQESA-N
Synonym 3-methyl-l-phenylalanine, l-3-methylphenylalanine, 3-methylphenyl-l-alanine, 3-methy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-m-tolyl propanoic acid, 3-methylphenylalanine, l-3-methylphe, phenylalanine, 3-methyl, 2s-2-amino-3-3-methylphenyl propanoic acid, l-3-me-phe-oh
PubChem CID 2761494
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3-methylphenyl)propansyre
SMIL CC1=CC(=CC=C1)CC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-L-phenylalanine
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 179.22
Procent renhed 95%