Få mere at vide
3-Methyl-L-histidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16469386 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16469386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW017007
MedChemExpress 3-Methyl-L-histidine is a biomarker for meat consumption, especially chicken. It is also a biomarker for the consumption of soy products.
3-Methyl-L-histidine is a biomarker for meat consumption, especially chicken. It is also a biomarker for the consumption of soy products.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-L-histidine
CAS 368-16-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H11N3O2
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (591.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@@H](N)CC1=CN=CN1C
Molekylvægt (g/mol) 169.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 169.18
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism