missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl Histamine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30011784
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011784 25 mg
30006214 50 mg
30011331 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011784 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31201025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 36475-47-5
Molekylær formel C6 H11 N3 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 198.09
IUPAC navn 2-(3-methylimidazol-4-yl)ethanamine;dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.Cn1cncc1CCN

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methylhistamine Dihydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11N3.2ClH/c1-9-5-8-4-6(9)2-3-7;;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;2*1H
Formel vægt 197.0487
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.