Få mere at vide
3-Methyldiazirin-3-propansyre, TRC
Artikelnummer. 30473199
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30473199 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30473199 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM299550100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-diazirine-3-propanoic Acid
CAS 25055-86-1
Molekylær formel C5 H8 N2 O2
Mængde 100 mg
Synonym 3H-Diazirine-3-propanoic acid','3-methyl-, 3H-Diazirine-3-propionic acid','3-methyl- (8CI), 3-Methyl-3H-diazirine-3-propanoic acid, 3-(3-Methyl-3H-diaziren-3-yl)propanoic acid, 3-(3-Methyldiazirin-3-yl)propanoic acid, 3-Methyl-diazirine-3-propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O2/c1-5(6-7-5)3-2-4(8)9/h2-3H2,1H3,(H,8,9)
SMIL CC1(CCC(=O)O)N=N1
IUPAC navn 3-(3-methyldiazirin-3-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 128.13
Formel vægt 128.0586
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.