missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl-d3-thiopropanal, TRC

Artikelnummer. 30482553
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482553 50 mg
30474345 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30482553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33077250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 136430-27-8
Molekylær formel C4 2H3 H5 S
Molekylvægt (g/mol) 91.19
Synonym Propanal, 3-(methyl-d3-thio)- (9CI), 3-(Methyl-d3-thio)propanal, 3-Methyl-d3-thiopropanal, 3-(Methyl-d3-mercapto)propionaldehyde, Methional-d3, Methional-D3 (S-methyl-D3)
IUPAC navn 4,4,4-trideuteriobutanethial
SMIL [2H]C([2H])([2H])CCC=S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-d3-thiopropanal
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8S/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3
Formel vægt 91.0535
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.