Få mere at vide
3-Methyl-d3-thiopropanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-d3-thiopropanal |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8S/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| Formel vægt | 91.0535 |