Få mere at vide
3-(Methyl-d3-thio)propionaldehyde, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-d3-thiopropanal |
| CAS | 136430-27-8 |
| Molekylær formel | C4 2H3 H5 S |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8S/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCC=S |
| IUPAC navn | 4,4,4-trideuteriobutanethial |
| Molekylvægt (g/mol) | 91.19 |
| Formel vægt | 91.0535 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 96% Chemical Purity |