Få mere at vide
3-Methyl-d3-pyridin, TRC
Artikelnummer. 30419347
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30419347 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30419347 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4372012.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-d3-pyridine
CAS 10259-17-3
Molekylær formel C6 D3 H4 N
Mængde 2.5 mg
Synonym Pyridine','3-(methyl-d3)- (9CI), 3-Picoline-α,α,α-d3 (7CI','8CI), 3-Methyl-d3-pyridine, 3-(Methyl-d3)pyridine, 3-Methylpyridine-D3 (methyl-D3)
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])c1cccnc1
IUPAC navn 3-(trideuteriomethyl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 96.145
Formel vægt 96.0767