Få mere at vide
3-(Methyl-d3-nitrosoamino)propionitrile, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile-D3 (N-methyl-D3) |
| CAS | 1329834-39-0 |
| Molekylær formel | C4 D3 H4 N3 O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | N-(2-Cyanoethyl)-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide, 3-(Methylnitrosamino)propionitrile-d3, 3-[(Methyl-d3)nitrosoamino]propanenitrile, 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile-D3 (N-methyl-D3), N-(2-Cyanoethyl)-N-(methyl-d3)nitrosamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7N3O/c1-7(6-8)4-2-3-5/h2,4H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCC#N)N=O |
| IUPAC navn | N-(2-cyanoethyl)-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.1364 |
| Formel vægt | 116.0777 g/mol |
| Vis mere |