Få mere at vide
3-Methyl-d3-butyric-3,4,4,4-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbutanoic Acid D7 (isopropyl-D7) |
| CAS | 1219805-32-9 |
| Molekylær formel | C5H3D7O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 3-(Methyl-d3)butyric-3,4,4,4-d4 acid, Isovaleric acid-d7, 3-(Methyl-d3)butanoic-3,4,4,4-d4 acid, 3-Methylbutanoic acid D7 (isopropyl-D7), 3-Methylbutanoic acid-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,4 D |
| SMIL | O=C(O)CC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3-(methyl-d3)butanoic-3,4,4,4-d4 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.18 |
| Formel vægt | 109.11 g/mol |
| Vis mere |