missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl Cytidine Methosulfate, TRC

Artikelnummer. 30469099
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469099 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29467025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl Cytidine Methosulfate
CAS 21028-20-6
Molekylær formel C10 H16 N3 O5 . C H3 O4 S
Mængde 25 mg
Synonym 3-Methylcytidine Mono(Methyl Sulfate) Salt
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O5.CH4O4S/c1-12-6(11)2-3-13(10(12)17)9-8(16)7(15)5(4-14)18-9;1-5-6(2,3)4/h2-3,5,7-9,11,14-16H,4H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t5-,7-,8-,9-;/m1./s1
SMIL COS(=O)(=O)[O-].C[N+]1=C(N)C=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C1=O
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3-methylpyrimidin-3-ium-2-one;methyl sulfate
Molekylvægt (g/mol) 369.35
Formel vægt 369.0842
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.