missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl Chrysene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylchrysene |
| CAS | 3351-31-3 |
| Molekylær formel | C19 H14 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Chrysene','3-methyl-, 3-Methylchrysene, NSC 135887 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14/c1-13-6-7-15-9-10-17-16-5-3-2-4-14(16)8-11-18(17)19(15)12-13/h2-12H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc2ccc3c4ccccc4ccc3c2c1 |
| IUPAC navn | 3-methylchrysene |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.31 |
| Formel vægt | 242.1096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?