Få mere at vide
3-Methyl Alpha-Carboline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-a-carboline |
| CAS | 76162-60-2 |
| Molekylær formel | C12 H10 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2/c1-8-6-10-9-4-2-3-5-11(9)14-12(10)13-7-8/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | Cc1cnc2[nH]c3ccccc3c2c1 |
| IUPAC navn | 3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.0844 |