Få mere at vide
3-methyladenin, TRC
Artikelnummer. 30483721
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30483721 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30483721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM275904500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl Adenine
CAS 5142-23-4
Molekylær formel C6 H7 N5
Mængde 500 mg
Synonym 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-6-aminopurine, 3-Methyladenine, 6-Amino-3-methylpurine, N3-Methyladenine, NSC 66389
InChI formel InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
SMIL Cn1cnc(N)c2ncnc12
IUPAC navn 3-methylpurin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 149.15
Formel vægt 149.0701