Få mere at vide
3-Methyl Adenine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-d3-adenine |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3/i1D3 |
| Formel vægt | 152.089 |