Få mere at vide
3-Methyl-8-hydroxyquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-8-hydroxyquinoline |
| CAS | 75457-13-5 |
| Molekylær formel | C10H9NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Methyl-8-quinolinol, 8-Hydroxy-3-methylquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-8-3-2-4-9(12)10(8)11-6-7/h2-6,12H,1H3 |
| SMIL | CC1=CC2=CC=CC(O)=C2N=C1 |
| IUPAC navn | 3-methylquinolin-8-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vægt | 159.07 |