missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl-7-propylxanthine, TRC

Artikelnummer. 30137127
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137127 1 g
30008528 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137127 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3260131G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55242-64-3
Molekylær formel C9 H12 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 208.22
Synonym 3-Methyl-7-propylxanthine, 3,7-Dihydro-3-methyl-7-propyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-7-n-propylxanthine;
IUPAC navn 3-methyl-7-propylpurine-2,6-dione
SMIL CCCn1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-7-propylxanthine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H12N4O2/c1-3-4-13-5-10-7-6(13)8(14)11-9(15)12(7)2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,14,15)
Formel vægt 208.096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.