Få mere at vide
3-Methyl-7-propylxanthine, Mikromol™
Beskrivelse
3-Methyl-7-propylxanthine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-7-propylxanthine |
| CAS | 55242-64-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Methyl-7-propylxanthine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Methyl-7-propylxanthine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N4O2/c1-3-4-13-5-10-7-6(13)8(14)11-9(15)12(7)2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,14,15) |
| SMIL | CCCn1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12 |
| IUPAC navn | 3-methyl-7-propylpurine-2,6-dione |
| Vis mere |