Få mere at vide
3-Methyl-6-nitroindazole, TRC
Artikelnummer. 30477209
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Artikelnummer. Mængde
30477209 10 g
30473356 1 g
2 options
Artikelnummer. 30477209
Brand: Toronto Research Chemicals TRCM32555510G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6494-19-5
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-6-nitroindazole
Formel vægt 177.0538
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-7-3-2-6(11(12)13)4-8(7)10-9-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Molekylær formel C8H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 177.16
SMIL Cc1n[nH]c2cc(ccc12)[N+](=O)[O-]
Synonym 6-Nitro-3-methylindazole, 3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Tekniske data
Mængde 10 g