missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-5-(phenylmethoxy)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1H-indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-5-(phenylmethoxy)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1H-indole |
| CAS | 198479-63-9 |
| Molekylær formel | C29H25NO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Bazedoxifene Impurity 11 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H25NO2/c1-21-27-18-26(32-20-23-10-6-3-7-11-23)16-17-28(27)30-29(21)24-12-14-25(15-13-24)31-19-22-8-4-2-5-9-22/h2-18,30H,19-20H2,1H3 |
| SMIL | Cc1c([nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12)c4ccc(OCc5ccccc5)cc4 |
| IUPAC navn | 3-methyl-5-phenylmethoxy-2-(4-phenylmethoxyphenyl)-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.51 |
| Formel vægt | 419.1885 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?