Få mere at vide
3-Methyl-5-phenylisoxazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-5-phenylisoxazole |
| CAS | 1008-75-9 |
| Molekylær formel | C10H9NO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, NSC 80670 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-8-7-10(12-11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3 |
| SMIL | CC1=NOC(=C1)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | 3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vægt | 159.0684 |