Få mere at vide
3-Methyl-5-phenylisoxazol, TRC
Product Code. 30476916
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 mg
Product Code. Mængde
30476916 50 mg
1 options
Product Code. 30476916 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM21891050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-phenylisoxazole
CAS 1008-75-9
Molekylær formel C10H9NO
Mængde 50 mg
Synonym 3-Methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, NSC 80670
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-8-7-10(12-11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
SMIL CC1=NOC(=C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn 3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazol
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Formel vægt 159.0684