Få mere at vide
3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolcarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10213022
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10213022 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10153434 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10213022 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC20301DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17153-21-8
Molekylær formel C11H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 203.197
InChI nøgle GLNQCTGGLIXRRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-3-methylisoxazol-5-yl benzene, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-5-phenyl, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl
PubChem CID 2776514
IUPAC navn 3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=NOC(=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 203.2
Procent renhed 97%