Få mere at vide
3-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490170
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490170 1 g 1g
11400180 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490170 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50650.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3347-62-4
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00022385,MFCD00524752
InChI nøgle QHRSESMSOJZMCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18774
IUPAC navn 5-methyl-3-phenyl-lH-pyrazol
SMIL CC1=CC(=NN1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 124°C to 127°C
Mængde 1 g
Synonym 3-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, femerazol, 3-methyl-5-phenylpyrazole, phemerazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-5-phenyl, 5-methyl-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazole,3-methyl-5-phenyl, pyrazole, 3-methyl-5-phenyl, unii-0xfx19d77a, 1h-pyrazole, 5-methyl-3-phenyl
Formel vægt 158.2