Få mere at vide
3-Methyl-5-pentyl-2-furanundecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-5-pentyl-2-furanundecanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O3/c1-3-4-11-14-19-17-18(2)20(24-19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-21(22)23/h17H,3-16H2,1-2H3,(H,22,23) |
| Formel vægt | 336.2664 |
| Procent renhed | >95% |