missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-5-pentyl-2-furanundecanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-5-pentyl-2-furanundecanal |
| CAS | 202146-74-5 |
| Molekylær formel | C21H36O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O2/c1-3-4-12-15-20-18-19(2)21(23-20)16-13-10-8-6-5-7-9-11-14-17-22/h17-18H,3-16H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC[C@H](C)C(O)=O |
| IUPAC navn | 11-(3-methyl-5-pentylfuran-2-yl)undecanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.51 |
| Formel vægt | 320.27 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?