Få mere at vide
3-methyl-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444297 5 g 5g
15434297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15444297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31683.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6960-20-9 | Molekylformel: C6H6N2O2 | Molekylvægt: 138,126 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6960-20-9
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.126
MDL nummer MFCD04114214
InChI nøgle OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-5-picoline, 5-nitro-3-picoline, pyridine,3-methyl-5-nitro, pubchem6645, 5-methyl-3-nitropyridine, 3-nitro-5-methylpyridine, acmc-209o9m, 3-methyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 3-methyl-5-nitro, pyridine, 3-methyl-5-nitro-9ci
PubChem CID 250373
IUPAC navn 3-methyl-5-nitropyridin
SMIL CC1=CC(=CN=C1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-nitropyridine
Smeltepunkt 94 °C til 98 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 138.13
Procent renhed 97%