Få mere at vide
3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18051000
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18051000 25 mg
18032280 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051000 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0465.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride
CAS 2724726-76-3
Analyt- eller komponentnavne 3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C26 H27 N3 O6 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride, Nicardipine Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Nicardipine Impurity A as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C26H27N3O6.2ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;;/h5-12,15H,13-14,16H2,1-4H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCCN(C)Cc2ccccc2)c1c3cccc(c3)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 5-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 550.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 549.1433 g/mol