Få mere at vide
3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidonhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10063230 500 mg Glasflaske 500mg
1 options
Artikelnummer. 10063230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268085000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
CAS: 205692-64-4 | C8H13NR.3·HCl | 207,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
Navn note 99%
CAS 205692-64-4
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160 °C til 175 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H13NO3·HCl
MDL nummer MFCD00143176
Mængde 500 mg
Synonym methyl 5-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
InChI nøgle JTZAAEGXSGIXFC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1CNCC(C1=O)C(=O)OC.Cl
IUPAC navn methyl-5-methyl-4-oxopiperidin-3-carboxylat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 207.66
PubChem CID 73012647
Formel vægt 207.66
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver