Få mere at vide
3-Methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidonhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10378910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10378910 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10378910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268090010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride
Navn note 99%
CAS 205692-65-5
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 190°C to 192°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H19NO3·HCl
MDL nummer MFCD00143175
Mængde 1 g
Synonym 3-methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 1-benzyl-5-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI nøgle UQGAOMLRURDKSU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1CN(CC(C1=O)C(=O)OC)CC2=CC=CC=C2.Cl
IUPAC navn methyl-1-benzyl-5-methyl-4-oxopiperidin-3-carboxylat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 297.77
PubChem CID 71650946
Formel vægt 297.77
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver