Få mere at vide
3-Methyl-5-isoxazolemethanol Acetate, TRC
Artikelnummer. 30477981
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30477981 10 g
1 options
Artikelnummer. 30477981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31494510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-isoxazolemethanol Acetate
CAS 43214-88-6
Molekylær formel C7H9NO3
Mængde 10 g
Synonym 3-Methyl-5-isoxazolemethanol Acetate (Ester), (3-Methylisoxazol-5-yl)methyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C7H9NO3/c1-5-3-7(11-8-5)4-10-6(2)9/h3H,4H2,1-2H3
SMIL CC(=O)OCc1onc(C)c1
IUPAC navn (3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 155.15
Formel vægt 155.0582